Learn More
Furoato de 6-des-flouro-fluticasona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 9-Fluoro-17Beta-(((fluoromethyl)sulfanyl)carbonyl)-11Beta-hydroxy-16Alpha-methyl-3-oxoandrosta-1,4-dien-17Alpha-yl furan-2-carboxylate |
| CAS | 398454-97-2 |
| Fórmula molecular | C27 H30 F2 O6 S |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Androsta-1,4-diene-17-carbothioic acid, 9-fluoro-17-[(2-furanylcarbonyl)oxy]-11-hydroxy-16-methyl-3-oxo-, S-(fluoromethyl) ester, (11β,16α,17α)- (9CI), 9-Fluoro-17β-[[(fluoromethyl)sulfanyl]carbonyl]-11β-hydroxy-16α-methyl-3-oxoandrosta-1,4-dien-17α-yl fu |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C27H30F2O6S/c1-15-11-19-18-7-6-16-12-17(30)8-9-24(16,2)26(18,29)21(31)13-25(19,3)27(15,23(33)36-14-28)35-22(32)20-5-4-10-34-20/h4-5,8-10,12,15,18-19,21,31H,6-7,11,13-14H2,1-3H3/t15-,18+,19+,21+,24+,25+,26+,27+/m1/s1 |
| SMILES | C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@@]1(OC(=O)c5occc5)C(=O)SCF |
| Nombre IUPAC | [(8S,9R,10S,11S,13S,14S,16R,17R)-9-fluoro-17-(fluorometilsulfanilcarbonil)-11-hidroxi-10,13,16-trimetil-3-oxo-6,7,8,11,12,14,15,16-octahidrociclopenta[a]fenantren-17-il] furan-2-carboxilato |
| Peso molecular (g/mol) | 520.585 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 520.173 |