Learn More
6-Des(diethanolamino)-6-cloro Dipiridamole, TRC
Código de producto. 30352988
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30352988 100 mg 100 miligramos
30358073 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30352988 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD288935100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 54093-92-4
Fórmula molecular C20 H30 Cl N7 O2
Peso molecular (g/mol) 435.95
Sinónimo 2,2'-[[6-Chloro-4,8-di(piperidin-1-yl)pyrimido[5,4-d]pyrimidin-2-yl]nitrilo]diethanol, Dipyridamole Imp. C (EP), Dipyridamole USP Related Compound C, Dipyridamole USP RC C, 2,2'-[[6-Chloro-4,8-di(piperidin-1-yl)pyrimido[5,4-d]pyrimidin-2-yl]nitrilo]diethanol, Dipyridamole Related Compound C, Dipyridamole Impurity C, 2,2'-[[6-Chloro-4,8-di(piperidin-1-yl)pyrimido[5,4-d]pyrimidin-2-yl]nitrilo]diethanol, Dipyridamole Imp. C (EP)
Nombre IUPAC 2-[[2-cloro-4,8-di(piperidina-1-il)pirimido[5,4-d]pirimidina-6-il]-(2-hidroxietil)amino]etanol
SMILES OCCN(CCO)c1nc(N2CCCCC2)c3nc(Cl)nc(N4CCCCC4)c3n1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2'-((6-Chloro-4,8-di(piperidin-1-yl)pyrimido[5,4-d]pyrimidin-2-yl)nitrilo)diethanol
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H30ClN7O2/c21-19-22-15-16(17(24-19)26-7-3-1-4-8-26)23-20(28(11-13-29)12-14-30)25-18(15)27-9-5-2-6-10-27/h29-30H,1-14H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 435.215