Learn More
6-Des(1-metil-2-benzimidazol)-6-carboxy Telmisartan, TRC
Código de producto. 30359124
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30359124 100 mg 100 miligramos
30349396 10 mg 10 miligramos
30358911 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30359124 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD291020100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 884330-12-5
Fórmula molecular C26 H24 N2 O4
Peso molecular (g/mol) 428.4798
Sinónimo 1-[(2'-Carboxy[1,1'-biphenyl]-4-yl)methyl]-4-methyl-2-propyl-1H-benzimidazole-6-carboxylic acid, 1-[(2'-Carboxybiphenyl-4-yl)methyl]-4-methyl-2-propyl-1H-benzimidazol-6-carboxylic Acid, 1H-Benzimidazole-6-carboxylic acid, 1-[(2'-carboxy[1,1'-biphenyl]-4-yl)methyl]-4-methyl-2-propyl-, Telmisartan Imp E (EP)
Nombre IUPAC 3-[[4-(2-carboxifenil)fenil]metil]-7-metil-2-propilbenzimidazol-5-carboxílico ácido
SMILES CCCc1nc2c(C)cc(cc2n1Cc3ccc(cc3)c4ccccc4C(=O)O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-[(2'-Carboxybiphenyl-4-yl)methyl]-4-methyl-2-propyl-1H-benzimidazol-6-carboxylic Acid
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C26H24N2O4/c1-3-6-23-27-24-16(2)13-19(25(29)30)14-22(24)28(23)15-17-9-11-18(12-10-17)20-7-4-5-8-21(20)26(31)32/h4-5,7-14H,3,6,15H2,1-2H3,(H,29,30)(H,31,32)
Formula Weight (peso de la fórmula) 428.1736
Porcentaje de pureza >95%