Learn More
6-Desoxipenciclovir, TRC
Código de producto. 30137074
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137074 25 mg 25 miligramos
30135778 100 mg 100 miligramos
17961585 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137074 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD24765025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 104227-86-3
Fórmula molecular C10 H15 N5 O2
Peso molecular (g/mol) 237.26
Nombre IUPAC 2-[2-(2-aminopurina-9-il)etil]propano-1,3-diol
SMILES Nc1ncc2ncn(CCC(CO)CO)c2n1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Deoxypenciclovir
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H15N5O2/c11-10-12-3-8-9(14-10)15(6-13-8)2-1-7(4-16)5-17/h3,6-7,16-17H,1-2,4-5H2,(H2,11,12,14)
Formula Weight (peso de la fórmula) 237.1226
Porcentaje de pureza >95%