Learn More
6-Clorhidrato de 6-desoxipenciclovir, TRC
Código de producto. 30134167
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134167 500 mg 500 miligramos
30137647 100 mg 100 miligramos
30010932 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134167 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD247645500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 246021-75-0
Fórmula molecular C10 H15 N5 O2 . Cl H
Peso molecular (g/mol) 273.72
Sinónimo 1,3-Propanediol, 2-[2-(2-amino-9H-purin-9-yl)ethyl]-, hydrochloride (1:1), 1,3-Propanediol, 2-[2-(2-amino-9H-purin-9-yl)ethyl]-, monohydrochloride (9CI)
Nombre IUPAC 2-[2-(2-aminopurina-9-il)etil]propano-1,3-diol; Cloruro
SMILES Cl.Nc1ncc2ncn(CCC(CO)CO)c2n1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-[2-(2-Amino-9H-purin-9-yl)ethyl]propane-1,3-diol hydrochloride
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H15N5O2.ClH/c11-10-12-3-8-9(14-10)15(6-13-8)2-1-7(4-16)5-17;/h3,6-7,16-17H,1-2,4-5H2,(H2,11,12,14);1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 273.0993