Learn More
6-desoxi-L-talosa, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Deoxy-L-talose |
| CAS | 7658-10-8 |
| Fórmula molecular | C6 H12 O5 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | L-Talose, 6-deoxy-, Talose, 6-deoxy-, L- (8CI), 6-Deoxy-L-talose, Pneumose, (2R,3R,4R,5S)-2,3,4,5-Tetrahydroxyhexanal |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H12O5/c1-3(8)5(10)6(11)4(9)2-7/h2-6,8-11H,1H3/t3-,4-,5+,6-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)C=O |
| Nombre IUPAC | (2R,3R,4R,5S)-2,3,4,5-tetrahidroxihexanal |
| Peso molecular (g/mol) | 164.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 164.0685 |