Learn More
6-desoxi-6-fluoro-D-glucosa, TRC
Código de producto. 30350721
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30350721 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30350721 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD23511025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material 6-Deoxy-6-fluoro-D-glucose
CAS 4536-08-7
Fórmula molecular C6 H11 F O5
Cantidad 25 mg
Sinónimo D-Glucose, 6-deoxy-6-fluoro-, Glucose, 6-deoxy-6-fluoro-, D- (8CI), 6-Deoxy-6-fluoro-D-glucose, 6-Deoxy-6-fluoroglucose, D-Glucose 6-fluorohydrin, 6-Deoxy-6-fluoro-D-glucopyranose
Fórmula InChI InChI=1S/C6H11FO5/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h2-6,9-12H,1H2/t3-,4+,5-,6-/m1/s1
SMILES O[C@H](CF)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O
Nombre IUPAC (2R,3S,4S,5S)-6-fluoro-2,3,4,5-tetrahidroxihexanal
Peso molecular (g/mol) 182.15
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.0591
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.