Learn More
6-Demetil 4-Mexiletina Hidrocloruro, TRC
Código de producto. 30361591
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30361591 10 mg 10 miligramos
30358885 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30361591 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD29308810MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 29238-40-2
Fórmula molecular C11H17NO.HCl
Peso molecular (g/mol) 215.72
Sinónimo 1-(2,4-Dimethylphenoxy)-2-propanamine Hydrochloride, Mexiletine Impurity, 1-Methyl-2-(2,4-xylyloxy)-ethylamine Hydrochloride
Nombre IUPAC 1-(2,4-dimetilfenoxi)propan-2-amina; Cloruro
SMILES Cl.CC(N)COc1ccc(C)cc1C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Demethyl 4-Methyl Mexiletine Hydrochloride
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H17NO.ClH/c1-8-4-5-11(9(2)6-8)13-7-10(3)12;/h4-6,10H,7,12H2,1-3H3;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.1077