Learn More
6-Dehidrocortisol, TRC
Código de producto. 30133512
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133512 250 mg 250 miligramos
17910715 10 mg 10 miligramos
17994855 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133512 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD229145250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 600-99-7
Fórmula molecular C21 H28 O5
Peso molecular (g/mol) 360.44
Sinónimo 11beta,17,21-Trihydroxypregna-4,6-diene-3,20-dione, Hydrocortisone Imp. E (EP), Delta6-Hydrocortisone, Pregna-4,6-diene-3,20-dione, 11,17,21-trihydroxy-, (11β)- (9CI), Pregna-4,6-diene-3,20-dione, 11β,17,21-trihydroxy- (8CI), 6-Dehydrocortisol, NSC 12881, δ6-Cortisol, δ6-Hydrocortisone
Nombre IUPAC (8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-11,17-dihidroxi-17-(2-hidroxiacetilo)-10,13-dimetil-2,8,9,11,12,14,15,16-octahidro-1H-ciclopenta[a]fenantotra-3-one
SMILES C[C@]12CCC(=O)C=C1C=C[C@H]3[C@@H]4CC[C@](O)(C(=O)CO)[C@@]4(C)C[C@H](O)[C@H]23
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 11beta,17,21-Trihydroxypregna-4,6-diene-3,20-dione (delta6-Hydrocortisone)
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H28O5/c1-19-7-5-13(23)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(26,17(25)11-22)20(15,2)10-16(24)18(14)19/h3-4,9,14-16,18,22,24,26H,5-8,10-11H2,1-2H3/t14-,15-,16-,18+,19-,20-,21-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 360.1937
Porcentaje de pureza >95%