Learn More
6-Acetato de 6-Dehidrocortisol, TRC
Código de producto. 30367676
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30367676 25 mg 25 miligramos
30359694 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30367676 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD22922525MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 21940-45-4
Fórmula molecular C23 H30 O6
Peso molecular (g/mol) 402.48
Sinónimo Pregna-4,6-diene-3,20-dione, 21-(acetyloxy)-11,17-dihydroxy-, (11β)- (9CI), Pregna-4,6-diene-3,20-dione, 11β,17,21-trihydroxy-, 21-acetate (6CI,7CI,8CI), δ6-Cortisol 21-acetate, 11β,17,21-Trihydroxypregna-4,6-diene-3,20-dione 21-Acetate
Nombre IUPAC [2-[(8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-11,17-dihidroxi-10,13-dimetilo-3-oxo-2,8,9,11,12,14,15,16-octahidro-1H-ciclopenta[a]fenantra-17-il]-2-oxoetilo] acetato
SMILES CC(=O)OCC(=O)[C@@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3C=CC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3[C@@H](O)C[C@]12C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 11beta,17,21-Trihydroxypregna-4,6-diene-3,20-dione 21-Acetate
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C23H30O6/c1-13(24)29-12-19(27)23(28)9-7-17-16-5-4-14-10-15(25)6-8-21(14,2)20(16)18(26)11-22(17,23)3/h4-5,10,16-18,20,26,28H,6-9,11-12H2,1-3H3/t16-,17-,18-,20+,21-,22-,23-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 402.2042