Learn More
6-dehidroandrostenediona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Dehydroandrostenedione |
| CAS | 633-34-1 |
| Fórmula molecular | C19H24O2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Androsta-4,6-diene-3,17-dione, δ4,6-Androstadiene-3,17-dione |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H24O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h3-4,11,14-16H,5-10H2,1-2H3/t14-,15-,16-,18-,19-/m0/s1 |
| SMILES | O=C1CC[C@@]2([H])[C@]3([H])C=CC4=CC(CC[C@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@@]21C)=O |
| Nombre IUPAC | (8R,9S,10R,13S,14S)-10,13-dimetil-2,8,9,11,12,14,15,16-octahidro-1H-ciclopenta[a]fenantreno-3,17-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 284.39 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 284.1776 |