Learn More
6-Dehidro-19-nortestosterona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Dehydro-19-nortestosterone |
| CAS | 14531-84-1 |
| Fórmula molecular | C18 H24 O2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | (17beta)-17-Hydroxyestra-4,6-dien-3-one, Estra-4,6-dien-3-one, 17beta-hydroxy- (7CI,8CI), (17beta)-17-Hydroxyestra-4,6-dien-3-one, 17beta-Hydroxyestr-4,6-dien-3-one, 17beta-Hydroxyestr-4,6-diene-3-one, 17beta-Hydroxyestra-4,6-dien-3-one, 6-Dehydro-19-nortestosterone, 6-Dehydronandrolone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H24O2/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(19)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)20/h2,4,10,13-17,20H,3,5-9H2,1H3/t13-,14+,15+,16-,17-,18-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@]12CC[C@@H]3[C@H]4CCC(=O)C=C4C=C[C@H]3[C@@H]1CC[C@@H]2O |
| Nombre IUPAC | (8R,9S,10R,13S,14S,17S)-17-hidroxi-13-metil-2,8,9,10,11,12,14,15,16,17-decahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-3-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 272.38 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 272.1776 |