Learn More
Éster de pinacol de ácido 6-(ciclopropilmetoxi)piridina-3-borónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11434610
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11434610 250 mg 250 miligramos
11444610 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11434610 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H50139.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 947191-69-7 | C15H22BNO3 | 275.155 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 947191-69-7
Fórmula molecular C15H22BNO3
Peso molecular (g/mol) 275.155
Número MDL MFCD07781184
Clave InChI QEQNYJUPYICBCR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-cyclopropylmethoxy-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 6-cyclopropylmethoxy pyridine-3-boronic acid pinacol ester, 2-cyclopropylmethoxy pyridine-5-boronic acid, pinacol ester, 6-cyclopropylmethoxypyridine-3-boronic acid pinacol ester, 6-cyclopropylmethoxypyridine-3-yl boronic acid pinacol ester, 6-cyclopropylmethoxy pyridin-3-yl boronic acid pinacol ester, 2-cyclopropyl-methoxy-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 2-cyclopropylmethoxy-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl pyridine, 2-cyclopropylmethoxy-5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine
PubChem CID 24208797
Nombre IUPAC 2-(ciclopropilmetoxi)-5-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)piridina
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CN=C(C=C2)OCC3CC3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-(Cyclopropylmethoxy)pyridine-3-boronic acid pinacol ester
Cantidad 250 mg
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 275.16
Porcentaje de pureza 97%