Learn More
Ácido 6-ciclopropil-2-oxo-1,2-dihidropiridina-4-carboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-cyclopropyl-2-oxo-1,2-dihydropyridine-4-carboxylic acid |
| CAS | 150190-28-6 |
| Fórmula molecular | C9 H9 N O3 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H9NO3/c11-8-4-6(9(12)13)3-7(10-8)5-1-2-5/h3-5H,1-2H2,(H,10,11)(H,12,13) |
| SMILES | OC(=O)C1=CC(=O)NC(=C1)C2CC2 |
| Nombre IUPAC | ácido 2-ciclopropil-6-oxo-1H-piridina-4-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 179.173 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 179.058 |