Learn More
Ácido 6-ciclohexilhexanoico, TRC
Código de producto. 30353803
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30353803 100 mg 100 miligramos
30366938 50 mg -
30365552 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30353803 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC994565100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4354-56-7
Fórmula molecular C12H22O2
Peso molecular (g/mol) 198.3
Nombre IUPAC Ácido 6-ciclohexilhexanoico
SMILES OC(=O)CCCCCC1CCCCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-cyclohexylhexanoic Acid
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H22O2/c13-12(14)10-6-2-5-9-11-7-3-1-4-8-11/h11H,1-10H2,(H,13,14)
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.162