Learn More
6-Ciclohexil-4-metil-2H-piran-2-ona, TRC
Código de producto. 30133019
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30133019 1 g 1 g
30003924 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30133019 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC9880651G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14818-35-0
Fórmula molecular C12 H16 O2
Peso molecular (g/mol) 192.25
Sinónimo 2H-Pyran-2-one, 6-cyclohexyl-4-methyl-, 6-Cyclohexyl-4-methyl-2H-pyran-2-one, 6-Cyclohexyl-4-methyl-2-pyrone
Nombre IUPAC 6-ciclohexil-4-metilpiran-2-ona
SMILES CC1=CC(=O)OC(=C1)C2CCCCC2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-cyclohexyl-4-methyl-2H-pyran-2-one
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C12H16O2/c1-9-7-11(14-12(13)8-9)10-5-3-2-4-6-10/h7-8,10H,2-6H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.115