Learn More
6-cianopiridina-3-carboxaldehído, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Cyanopyridine-3-carboxaldehyde |
| CAS | 131747-68-7 |
| Fórmula molecular | C7H4N2O |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | 5-Formyl-2-pyridinecarbonitrile |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H4N2O/c8-3-7-2-1-6(5-10)4-9-7/h1-2,4-5H |
| SMILES | O=Cc1ccc(nc1)C#N |
| Nombre IUPAC | 5-formilpiridina-2-carbonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 132.12 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 132.0324 |