Learn More
Ácido 6-cianonicotínico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
6-Cyanonicotinic acid, is used in medicine
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El 6-ácido cianonicotinico, se utiliza en la medicina
Solubilidad
Soluble en alcohol.
Notas
Almacenar alejado de los agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 6-Cyanonicotinic acid |
| Punto de fusión | 189°C to 194°C |
| Cantidad | 250 mg |
| Beilstein | 4384027 |
| Información de solubilidad | Soluble in alcohol. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 148.12 |
| Porcentaje de pureza | 97% |