Learn More
6-Cianoimidazo[1,2-a]piridina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15427587
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15427587 1 g 1 g
15437587 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15427587 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H35854.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 106850-34-4 | C8H5N3 | 143.149 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 106850-34-4
Fórmula molecular C8H5N3
Peso molecular (g/mol) 143.149
Número MDL MFCD06659603
Clave InChI LRJOKNYELSECDZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo imidazo 1,2-a pyridine-6-carbonitrile, 6-cyanoimidazo 1,2-a pyridine, 4-hydroimidazo 1,2-a pyridine-6-carbonitrile, 6-cyano-imidazo 1,2-a pyridine, acmc-1bu34, 6-imidazo 1,2-a pyridinecarbonitrile, imidazo 1,2-, a pyridine-6-carbonitrile, imidazo 1,2-alpha pyridine-6-carbonitrile, 6-cyanoimidazo 1,2-a pyridine-6-carbonitrile
PubChem CID 2764471
Nombre IUPAC imidazo[1,2-a]piridina-6-carbonitrilo
SMILES C1=CC2=NC=CN2C=C1C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Cyanoimidazo[1,2-a]pyridine
Punto de fusión 161°C to 163°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 148.15
Porcentaje de pureza 95%