Learn More
6-ciano-trans-3-bromo-3,4-dihidro-2,2-dimetil-2H-benzo-[b]-piran-4-ol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Cyano-trans-3-bromo-3,4-dihydro-2,2-dimethyl-2H-benzo-[b]- |
| CAS | 65018-89-5 |
| Fórmula molecular | C12 H12 Br N O2 |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H12BrNO2/c1-12(2)11(13)10(15)8-5-7(6-14)3-4-9(8)16-12/h3-5,10-11,15H,1-2H3/t10-,11+/m0/s1 |
| SMILES | CC1(C)Oc2ccc(cc2[C@H](O)[C@H]1Br)C#N |
| Nombre IUPAC | (3R,4S)-3-bromo-4-hidroxi-2,2-dimetil-3,4-dihidrocromeno-6-carbonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 282.13 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 281.0051 |