Learn More
6-Ciano-7-nitroquinoxalina-2,3-diona, TRC
Código de producto. 30366011
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30366011 25 mg -
30360253 5 mg 5 miligramos
30357245 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30366011 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC98200025MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 115066-14-3
Fórmula molecular C9 H4 N4 O4
Peso molecular (g/mol) 232.15
Nombre IUPAC 7-nitro-2,3-dioxo-1,4-dihidroquinoxalina-6-carbonitrilo
SMILES [O-][N+](=O)c1cc2NC(=O)C(=O)Nc2cc1C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Cyano-7-nitroquinoxaline-2,3-dione
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H4N4O4/c10-3-4-1-5-6(2-7(4)13(16)17)12-9(15)8(14)11-5/h1-2H,(H,11,14)(H,12,15)
Formula Weight (peso de la fórmula) 232.0233