Learn More
6-Ciano-7-nitro-1,4-dihidroquinoxalina-2,3-diona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15490307
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15490307 50 mg 50 miligramos
15470307 10 mg 10 miligramos
15480307 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15490307 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J63472.MF
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Añadir a la cesta
Es un antagonista potente y selectivo del receptor de kainato/quisqualato (no NMDA).
Potent, selective kainate/quisqualate (non-NMDA) receptor antagonist
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 115066-14-3
Fórmula molecular C9H4N4O4
Peso molecular (g/mol) 232.155
Número MDL MFCD00069232
Clave InChI RPXVIAFEQBNEAX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cnqx, 6-cyano-7-nitroquinoxaline-2,3-dione, unii-6ote87sccw, 7-nitro-2,3-dioxo-1,2,3,4-tetrahydroquinoxaline-6-carbonitrile, 6ote87sccw, 3h cnqx, 6-cyano-2,3-dihydroxy-7-nitroquinoxaline, 1,4-dihydro-2,3-dihydroxy-7-nitro-6-quinoxalinecarbonitrile, 6-quinoxalinecarbonitrile, 1,2,3,4-tetrahydro-7-nitro-2,3-dioxo, 2,3-dihydroxy-7-nitro-6-quinoxalinecarbonitrile
PubChem CID 3721046
ChEBI CHEBI:34468
Nombre IUPAC 7-nitro-2,3-dioxo-1,4-dihidroquinoxalina-6-carbonitrilo
SMILES C1=C(C(=CC2=C1NC(=O)C(=O)N2)[N+](=O)[O-])C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Cyano-7-nitro-1,4-dihydroquinoxaline-2,3-dione
Punto de fusión >300°C
Color Amarillo
Cantidad 50 mg
Beilstein 5821072
Información de solubilidad Soluble in DMSO to 100mM
Formula Weight (peso de la fórmula) 232.16
Porcentaje de pureza ≥99%
Forma física Sólido