Learn More
Éster metílico del ácido 6-ciano-3,5-dihidro-1-hidroxi-7-metil-5-oxo-2-indolizinacarboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Cyano-3,5-dihydro-1-hydroxy-7-methyl-5-oxo-2-indolizinecarboxylic Acid Methyl Ester |
| CAS | 73427-92-6 |
| Fórmula molecular | C12 H10 N2 O4 |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H10N2O4/c1-6-3-9-10(15)8(12(17)18-2)5-14(9)11(16)7(6)4-13/h3,15H,5H2,1-2H3 |
| SMILES | COC(=O)C1=C(O)C2=CC(=C(C#N)C(=O)N2C1)C |
| Nombre IUPAC | 6-ciano-1-hidroxi-7-metil-5-oxo-3H-indolizina-2-carboxilato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 246.219 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 246.064 |