Learn More
Ácido 6-ciano-2-oxaspiro[3.3]heptano-6-carboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Cyano-2-oxaspiro[3.3]heptane-6-carboxylic acid |
| CAS | 1934971-05-7 |
| Fórmula molecular | C8 H9 N O3 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H9NO3/c9-3-8(6(10)11)1-7(2-8)4-12-5-7/h1-2,4-5H2,(H,10,11) |
| SMILES | OC(=O)C1(CC2(COC2)C1)C#N |
| Nombre IUPAC | ácido 6-ciano-2-oxaspiro[3.3]heptano-6-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 167.162 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 167.058 |