Learn More
6-Ciano-2-naftol, TRC
Código de producto. 30368329
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30368329 10 g 10 g
30350380 1 g -
30348893 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30368329 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC98198010G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 52927-22-7
Fórmula molecular C11 H7 N O
Peso molecular (g/mol) 169.18
Nombre IUPAC 6-hidroxinaftaleno-2-carbonitrilo
SMILES Oc1ccc2cc(ccc2c1)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Cyano-2-naphthol
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C11H7NO/c12-7-8-1-2-10-6-11(13)4-3-9(10)5-8/h1-6,13H
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.0528