Learn More
6-ciano-2-metilpiridina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Cyano-2-methylpyridine |
| CAS | 1620-75-3 |
| Fórmula molecular | C7H6N2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 6-Methyl-2-pyridinecarbonitrile, 2-Methyl-6-cyanopyridine, 6-Cyano-2-methylpyridine, 6-Methyl-2-cyanopyridine, 6-Methyl-2-pyridinecarbonitrile, 6-Methylpicolinonitrile, NSC 26022 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H6N2/c1-6-3-2-4-7(5-8)9-6/h2-4H,1H3 |
| SMILES | Cc1cccc(n1)C#N |
| Nombre IUPAC | 6-metilpiridina-2-carbonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 118.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 118.0531 |