Learn More
6-Cloruracilo, TRC
Código de producto. 30365249
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
10 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30365249 100 g 100 g
30351911 10 g -
30359191 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30365249 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC423780100G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4270-27-3
Fórmula molecular C4 H3 Cl N2 O2
Peso molecular (g/mol) 146.53
Sinónimo 4-Chloro-2,6-dihydroxypyrimidine, 6-Chloro-2,4-dihydroxypyrimidine, 6-Chloro-2,4-pyrimidinediol, 6-Chloropyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, NSC 210419, NSC 43265
Nombre IUPAC 6-cloro-1H-pirimidina-2,4-diona
SMILES ClC1=CC(=O)NC(=O)N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Chlorouracil
Cantidad 100 g
Fórmula InChI InChI=1S/C4H3ClN2O2/c5-2-1-3(8)7-4(9)6-2/h1H,(H2,6,7,8,9)
Formula Weight (peso de la fórmula) 145.9883