Learn More
6-Clorouracilo, 98+%, Thermo Scientific™
Código de producto. 11331427
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11331427 5 g 5 g
11321427 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11331427 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L01875.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
El clorouracilo (4-Clorouracilo; 6-Clorouracilo) es un uracilo halogenado que es útil para estudiar los efectos de la halogenación en la estabilidad del par de base de ácido nucleico y la afinidad de iones de metal alcalino. La reacción de 6-clorouracilo con 4-(dimetilamino)piridina, 4-metilpiridina y piridina-4-ilmorfolina produjo uracilos sustituidos por piridinio como cloruros que se convirtieron en piridinio uracilatos por desprotonación. Estas betaínas mesoméricas heterocíclicas se conjugan de forma cruzada y, por tanto, poseen restos catiónicos (piridinio) y aniónicos (uracilato) separados. Se pueden utilizar cálculos y análisis de monocristales de rayos X para caracterizar estos sistemas y comparar las sales con las betaínas.
Solubilidad
Soluble en hidróxido de amonio
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4270-27-3
Fórmula molecular C4H3ClN2O2
Peso molecular (g/mol) 146.53
Número MDL MFCD00014595
Clave InChI PKUFNWPSFCOSLU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-chlorouracil, 6-chloropyrimidine-2,4 1h,3h-dione, 4-chlorouracil, 6-chloropyrimidine-2,4-diol, 6-chloro-2,4 1h,3h-pyrimidinedione, 6-chloro-2,4-dihydroxypyrimidine, 6-chloro-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-2,4-dione, 6-chloro-2,4-pyrimidinediol, 6-chloro-1,3-dihydropyrimidine-2,4-dione, 4-chloro-2,6-dihydroxypyrimidine
PubChem CID 73272
Nombre IUPAC 6-chloro-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-2,4-dione
SMILES ClC1=CC(=O)NC(=O)N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Chlorouracil
Punto de fusión ∽295°C (decomposition)
Cantidad 5 g
Beilstein 120492
Información de solubilidad Soluble in Ammonium Hydroxide
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.53
Porcentaje de pureza ≥98%