Learn More
6-Clorouracilo
Código de producto. 15219636 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15219636 5 g 5 g
15209636 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15219636 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 133930050
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4270-27-3
Fórmula molecular C4H3ClN2O2
Peso molecular (g/mol) 146.53
Número MDL MFCD00014595
Clave InChI PKUFNWPSFCOSLU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-chlorouracil, 6-chloropyrimidine-2,4 1h,3h-dione, 4-chlorouracil, 6-chloropyrimidine-2,4-diol, 6-chloro-2,4 1h,3h-pyrimidinedione, 6-chloro-2,4-dihydroxypyrimidine, 6-chloro-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-2,4-dione, 6-chloro-2,4-pyrimidinediol, 6-chloro-1,3-dihydropyrimidine-2,4-dione, 4-chloro-2,6-dihydroxypyrimidine
PubChem CID 73272
SMILES ClC1=CC(=O)NC(=O)N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Chlorouracil
Espectro infrarrojo Authentic
Cantidad 5 g
Nombre IUPAC 6-chloro-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-2,4-dione
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.53
Porcentaje de pureza ≥97.5% (HPLC)
compliance-icons
Nombre del producto
  • 6-Chlorouracil, 98%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.