Learn More
6-Clorotiocroman-4-ona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 6-Chlorothiochroman-4-one |
| Punto de fusión | 65°C to 69°C |
| Cantidad | 5 g |
| Beilstein | 124621 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 198.67 |
| Porcentaje de pureza | 98% |