Learn More
6-Cloroquinolina, 98 %, Acros Organics™
Código de producto. 15595066 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15595066 1 g 1 g
15505076 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15595066 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 314880010
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS 612-57-7
Fórmula molecular C9H6ClN
Peso molecular (g/mol) 163.60
Número MDL MFCD00024024
Clave InChI GKJSZXGYFJBYRQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo quinoline, 6-chloro, unii-k4a4bau5se, ccris 3981, k4a4bau5se, 6-chloro-quinoline, 6-chlor-chinolin;, zlchem 764, pubchem5813, acmc-1aulp, quinoline, 6-chloro-,
PubChem CID 69163
Nombre IUPAC 6-chloroquinoline
SMILES ClC1=CC=C2N=CC=CC2=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Chloroquinoline
Punto de fusión 39.0°C to 42.0°C
Densidad 1.2700g/mL
Punto de ebullición 263.0°C
Temperatura de inflamación 145°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Gravedad específica 1.27
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.61
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 6-Chloroquinoline, 98%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.