Learn More
6-cloropirimidina-2,4-diamina, Mikromol™
Descripción
6-cloropirimidina-2,4-diamina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,4-Diamino-6-chloropyrimidine |
| CAS | 156-83-2 |
| Nombres de analitos o componentes | 2,4-Diamino-6-chloropyrimidine |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C4 H5 Cl N4 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 6-Chloropyrimidine-2,4-diamine, Minoxidil Imp. B (EP), Minoxidil Impurity B |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H5ClN4/c5-2-1-3(6)9-4(7)8-2/h1H,(H4,6,7,8,9) |
| SMILES | Nc1cc(Cl)nc(N)n1 |
| Nombre IUPAC | 6-cloropirimidin-2,4-diamina |
| Mostrar más |