Learn More
6-cloropirimidin-2,4-diamina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10672255
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10672255 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 10672255 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor BTB10268DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-chloropyrimidine-2, 4-diamine
CAS 156-83-2
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Fórmula molecular C4H5ClN4
Número MDL MFCD00006097
Cantidad 1 g
Sinónimo 4-chloro-2,6-diaminopyrimidine, 2,4-diamino-6-chloropyrimidine, 2,6-diamino-4-chloropyrimidine, 6-chloro-2,4-diaminopyrimidine, 6-chloro-pyrimidine-2,4-diamine, 2,4-pyrimidinediamine, 6-chloro, 4-chloro-2,6-diamino pyrimidine, 2-amino-6-chloro-4-pyrimidinylamine, caap, minoxidil impurity b
Clave InChI QJIUMVUZDYPQRT-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=C(N=C(N=C1Cl)N)N
Nombre IUPAC 6-cloropirimidin-2,4-diamina
Peso molecular (g/mol) 144.562
PubChem CID 67432
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.56
Porcentaje de pureza 97%