Learn More
6-cloropirimidina-2,4-diamina 3-óxido, Mikromol™
Código de producto. 30052557
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30052557 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30052557 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0521.010025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
6-Cloropirimidina-2,4-diamina 3-Óxido
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Chloropyrimidine-2,4-diamine 3-Oxide
CAS 35139-67-4
Nombres de analitos o componentes 6-Chloropyrimidine-2,4-diamine 3-Oxide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C4 H5 Cl N4 O
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 6-Chloropyrimidine-2,4-diamine 3-Oxide, Minoxidil Imp. A (EP), Minoxidil Impurity A
Fórmula InChI InChI=1S/C4H5ClN4O/c5-2-1-3(6)9(10)4(7)8-2/h1H,6H2,(H2,7,8)
SMILES Nc1cc(Cl)nc(N)[n+]1[O-]
Nombre IUPAC 6-cloro-3-oxidopirimidin-3-io-2,4-diamina
Peso molecular (g/mol) 160.56
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 160.0152 g/mol