Learn More
6-cloropirimidin-4(3H)-ona, Thermo Scientific™
Código de producto. 10106812
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10106812 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10091004 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10106812 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO07170DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
CAS 4765-77-9
Fórmula molecular C4H3ClN2O
Peso molecular (g/mol) 130.531
Clave InChI AXFABVAPHSWFMD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-chloro-4-hydroxypyrimidine, 6-chloropyrimidin-4-ol, 4-chloro-6-hydroxypyrimidine, 6-chloropyrimidin-4 1h-one, 6-chloropyrimidin-4 3h-one, 6-chloro-4-pyrimidinol, 6-chloro-4 1h-pyrimidinone, 4 1h-pyrimidinone, 6-chloro, 6-chloro-3,4-dihydro-4-oxopyrimidine, zlchem 18
PubChem CID 358318
Nombre IUPAC 6-cloro-1H-pirimidina-4-ona
SMILES C1=C(NC=NC1=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Chloro-4-pyrimidinol
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.53
Porcentaje de pureza 97%