Learn More
6-cloropiridin-3-metanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11324176
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11324176 25 g 25 g
11314176 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11324176 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19285.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 21543-49-7 | C6H6ClNO | 143.57 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 21543-49-7
Fórmula molecular C6H6ClNO
Peso molecular (g/mol) 143.57
Número MDL MFCD01075226
Clave InChI GOXYBEXWMJZLJB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloro-5-hydroxymethylpyridine, 6-chloropyridin-3-yl methanol, 2-chloro-5-hydroxymethyl pyridine, 2-chloro-5-pyridinemethanol, 6-chloropyridine-3-methanol, 6-chloro-3-pyridinemethanol, 6-chloro-3-pyridinyl methanol, 3-pyridinemethanol, 6-chloro, 6-chloro-3-pyridyl methanol, 6-chloro-3-pyridyl methan-1-ol
PubChem CID 177161
Nombre IUPAC (6-cloropiridin-3-il)metanol
SMILES C1=CC(=NC=C1CO)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Chloropyridine-3-methanol
Punto de fusión 46°C to 49°C
Punto de ebullición 120°C (0.4 mmHg)
Cantidad 25 g
Beilstein 1525126
Formula Weight (peso de la fórmula) 143.57
Porcentaje de pureza 98%