Learn More
6-Cloropiridina-3-carbohidrazida, ≥95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10365252
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10365252 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10500943 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10365252 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor SPB07126DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-07-2026
Añadir a la cesta
CAS 168893-66-1
Fórmula molecular C6H6ClN3O
Peso molecular (g/mol) 171.58
Número MDL MFCD00221429
Clave InChI BIECNFYNFQQRRP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-chloronicotinohydrazide, 2-chloropyridine-5-carbohydrazide, 6-chloronicotinic acid hydrazide, pubchem18551, buttpark 9157-08, 2-chloro-5-hydrazinocarbonyl pyridine, 6-chloropyridine-3-carbohydrazide, 95+%, 2-chloropyridine-5-carboxylic acid hydrazide, 3-pyridinecarboxylicacid, 6-chloro-, hydrazide, 3-pyridinecarboxylic acid, 6-chloro-, hydrazide
PubChem CID 2800177
Nombre IUPAC 6-cloropiridina-3-carbohidrazida
SMILES NNC(=O)C1=CN=C(Cl)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Chloropyridine-3-carbohydrazide
% mín. CAS 95.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 171.59
Porcentaje de pureza 95%