Learn More
Ácido 6-cloropiridina-3-borónico, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11345659
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11345659 5 g 5 g
11325659 250 mg 250 miligramos
11335659 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Se returpolicy
Artikelnummer. 11345659 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L20388.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
CAS: 444120-91-6 | C5H5BClNO2 | 157.36 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 444120-91-6
Fórmula molecular C5H5BClNO2
Peso molecular (g/mol) 157.36
Número MDL MFCD03094998
Clave InChI WPAPNCXMYWRTTL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloropyridine-5-boronic acid, 6-chloropyridin-3-yl boronic acid, 2-chloro-5-pyridineboronic acid, 2-chloro-5-pyridylboronic acid, 6-chloro-3-pyridylboronic acid, 6-chloropyridin-3-yl-3-boronic acid, 6-chloropyridine-3-boronic acid, 2-chloropyridin-5-ylboronic acid, 6-chloro-3-pyridinylboronic acid, 2-chloro-pyridine-5-boronic acid
PubChem CID 3845034
Nombre IUPAC ácido (6-cloropiridin-3-il)borónico
SMILES OB(O)C1=CC=C(Cl)N=C1
Tekniske data
Nombre del producto químico o material 6-Chloropyridine-3-boronic acid
Punto de fusión 154°C to 157°C
Cantidad 5 g
Beilstein 9119810
Formula Weight (peso de la fórmula) 157.37
Porcentaje de pureza 96%
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.