Learn More
Ácido 6-cloropiridina-3-borónico, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11335659
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11335659 1 g 1 g
11325659 250 mg 250 miligramos
11345659 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11335659 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L20388.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 444120-91-6 | C5H5BClNO2 | 157.36 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 444120-91-6
Fórmula molecular C5H5BClNO2
Peso molecular (g/mol) 157.36
Número MDL MFCD03094998
Clave InChI WPAPNCXMYWRTTL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloropyridine-5-boronic acid, 6-chloropyridin-3-yl boronic acid, 2-chloro-5-pyridineboronic acid, 2-chloro-5-pyridylboronic acid, 6-chloro-3-pyridylboronic acid, 6-chloropyridin-3-yl-3-boronic acid, 6-chloropyridine-3-boronic acid, 2-chloropyridin-5-ylboronic acid, 6-chloro-3-pyridinylboronic acid, 2-chloro-pyridine-5-boronic acid
PubChem CID 3845034
Nombre IUPAC ácido (6-cloropiridin-3-il)borónico
SMILES OB(O)C1=CC=C(Cl)N=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Chloropyridine-3-boronic acid
Punto de fusión 154°C to 157°C
Cantidad 1 g
Beilstein 9119810
Formula Weight (peso de la fórmula) 157.37
Porcentaje de pureza 96%