Learn More
Ácido 6-cloropiridina-2-carboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Chloro-2-picolinic acid |
| CAS | 4684-94-0 |
| Fórmula molecular | C6 H4 Cl N O2 |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | Picolinic acid, 6-chloro- (6CI,7CI,8CI), 6-Chloro-2-pyridinecarboxylic acid, 2-Chloropyridine-6-carboxylic acid, 6-Chloro-3-picolinic acid, 6-Chloropicolinic acid, NSC 51587 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H4ClNO2/c7-5-3-1-2-4(8-5)6(9)10/h1-3H,(H,9,10) |
| SMILES | OC(=O)c1cccc(Cl)n1 |
| Nombre IUPAC | ácido 6-cloropiridina-2-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 157.55 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 156.9931 |