Learn More
Ácido 6-cloropiridin-2-carboxílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11338756
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
5 g
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11338756 5 g 5 g
11348756 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11338756 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19448.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4684-94-0
Fórmula molecular C6H4ClNO2
Peso molecular (g/mol) 157.553
Número MDL MFCD00155390
Clave InChI ZLKMOIHCHCMSFW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-chloropicolinic acid, 2-chloro-6-pyridinecarboxylic acid, 6-chloro-2-pyridinecarboxylic acid, 2-pyridinecarboxylic acid, 6-chloro, 2-chloropyridine-6-carboxylic acid, 6-chloro-2-picolinic acid, 6-cpa, picolinic acid, 6-chloro, 6-chloro-2-carboxy-pyridine, caswell no. 214b
PubChem CID 20812
Nombre IUPAC ácido 6-cloropiridina-2-carboxílico
SMILES C1=CC(=NC(=C1)Cl)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Chloropyridine-2-carboxylic acid
Punto de fusión 194°C
Cantidad 5 g
Beilstein 115849
Formula Weight (peso de la fórmula) 157.56
Porcentaje de pureza 98%