Learn More
6-Cloropiridina-2-carboxaldehído, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15491189
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15491189 5 g 5 g
15401199 250 mg 250 miligramos
15481189 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15491189 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64129.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 54087-03-5 | C6H4ClNO | 141.554 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 54087-03-5
Fórmula molecular C6H4ClNO
Peso molecular (g/mol) 141.554
Número MDL MFCD09832941
Clave InChI XTRLIKXVRGWTKW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-chloropicolinaldehyde, 6-chloro-2-pyridinecarbaldehyde, 6-chloro-pyridine-2-carbaldehyde, 2-pyridinecarboxaldehyde, 6-chloro, 2-chloro-6-formylpyridine, 6-chloro-2-formylpyridine, 2-chloropyridine-6-carboxaldehyde, 6-chloro-2-pyridinecarboxaldehyde, pubchem13323, chloropyridinecarbaldehyde
PubChem CID 10796848
Nombre IUPAC 6-cloropiridin-2-carbaldehído
SMILES C1=CC(=NC(=C1)Cl)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Chloropyridine-2-carboxaldehyde
Punto de fusión 69°C to 70°C
Color Blanco
Cantidad 5 g
Beilstein 1446583
Formula Weight (peso de la fórmula) 141.55
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo