Learn More
6-Cloropiridina-2-carboxaldehído, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15481189
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15481189 1 g 1 g
15401199 250 mg 250 miligramos
15491189 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15481189 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64129.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 54087-03-5 | C6H4ClNO | 141.554 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 54087-03-5
Fórmula molecular C6H4ClNO
Peso molecular (g/mol) 141.554
Número MDL MFCD09832941
Clave InChI XTRLIKXVRGWTKW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-chloropicolinaldehyde, 6-chloro-2-pyridinecarbaldehyde, 6-chloro-pyridine-2-carbaldehyde, 2-pyridinecarboxaldehyde, 6-chloro, 2-chloro-6-formylpyridine, 6-chloro-2-formylpyridine, 2-chloropyridine-6-carboxaldehyde, 6-chloro-2-pyridinecarboxaldehyde, pubchem13323, chloropyridinecarbaldehyde
PubChem CID 10796848
Nombre IUPAC 6-cloropiridin-2-carbaldehído
SMILES C1=CC(=NC(=C1)Cl)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Chloropyridine-2-carboxaldehyde
Punto de fusión 69°C to 70°C
Color Blanco
Cantidad 1 g
Beilstein 1446583
Formula Weight (peso de la fórmula) 141.55
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo
compliance-icons
Nombre del producto
  • 6-Chloropyridine-2-carboxaldehyde
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 6-Chloropyridine-2-carboxaldehyde