Learn More
Éster de pinacol de ácido 6-cloropiridina-2-borónico, téc. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11337259
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11337259 1 g 1 g
15457685 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11337259 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27426.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 652148-92-0
Fórmula molecular C11H15BClNO2
Peso molecular (g/mol) 239.51
Número MDL MFCD06798259
Clave InChI CROJXBLQCOIOBI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-chloropyridine-2-boronic acid pinacol ester, 2-chloro-6-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 2-chloro-6-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 6-chloropyridin-2-ylboronic acid pinacol ester, 6-chloro-2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 2-chloro-6-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-pyridine, pyridine, 2-chloro-6-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, pubchem21016, 6-chloropyridin-2-boronic acid pinacol ester, 6-chloropyridin-2-yl boronic acid pinacol ester
PubChem CID 17750491
Nombre IUPAC 2-cloro-6-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)piridina
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=CC(Cl)=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Chloropyridine-2-boronic acid pinacol ester
Punto de fusión 107°C to 110°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 239.51
Porcentaje de pureza 90%
Grado Técnico