Learn More
6-cloropiridazin-3-amina, Thermo Scientific™, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10502452
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
10 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10502452 10 g 10 g
10260395 5 g 5 g
10252573 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10502452 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor BTB05877EA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
CAS 5469-69-2
Fórmula molecular C4H4ClN3
Peso molecular (g/mol) 129.55
Número MDL MFCD00051506
Clave InChI DTXVKPOKPFWSFF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-amino-6-chloropyridazine, 3-pyridazinamine, 6-chloro, 6-chloro-3-pyridazinamine, 6-amino-3-chloropyridazine, 6-chloro-3-aminopyridazine, 6-chloropyridazin-3-ylamine, 6-chloro-pyridazin-3-ylamine, unii-ijs443slzg, 3-chloro-6-pyridazinamine, 6-chloro-3-pyridazinylamine
PubChem CID 21643
Nombre IUPAC 6-cloropiridazin-3-amina
SMILES NC1=CC=C(Cl)N=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Chloropyridazin-3-amine
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 129.55
Porcentaje de pureza 97%