Learn More
6-cloropurina, TRC
Código de producto. 30355179
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30355179 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30355179 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC3798505G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Chloropurine
CAS 87-42-3
Fórmula molecular C5 H3 Cl N4
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C5H3ClN4/c6-4-3-5(9-1-7-3)10-2-8-4/h1-2H,(H,7,8,9,10)
SMILES Clc1ncnc2[nH]cnc12
Nombre IUPAC 6-cloro-9H-purina
Peso molecular (g/mol) 154.56
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.0046