Learn More
6-Chloropurine, MedChemExpress
Código de producto. 16419416
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16419416 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16419416 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYY0247
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress 6-Chloropurine is a building block in chemical synthesis. Intermediate in the preparation of 9-alkylpurines and 6-rnercaptopurine. Antitumor activities.
6-Chloropurine is a building block in chemical synthesis. Intermediate in the preparation of 9-alkylpurines and 6-rnercaptopurine. Antitumor activities.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Chloropurine
CAS 87-42-3
Color Blanco a amarillo
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C5H3ClN4
Cantidad 100 mg
Sinónimo 6-Chloro-9H-purine
Información de solubilidad DMSO : 27.5 mg/mL (177.92 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 3 mg/mL (19.41 mM; Need ultrasonic)
SMILES ClC1=C2NC=NC2=NC=N1
Peso molecular (g/mol) 154.56
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.56
Porcentaje de pureza 97.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death