Learn More
6-cloropurina, clorhidrato, TRC
Código de producto. 30368099
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30368099 2.5 g 2.50 g
1 options
Código de producto. 30368099 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC3798552.5G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Chloropurine, Hydrochloride
CAS 88166-54-5
Fórmula molecular C5 H3 Cl N4 . Cl H
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C5H3ClN4.ClH/c6-4-3-5(9-1-7-3)10-2-8-4;/h1-2H,(H,7,8,9,10);1H
SMILES Cl.Clc1ncnc2[nH]cnc12
Nombre IUPAC 6-cloro-9H-purina;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 191.018
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.981