Learn More
6-Cloropurina-9-beta-D-ribofuranosido, TRC
Código de producto. 30368733
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
500 g
Tamaño de la unidad:
1 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30368733 10 g -
30364425 1 g 1 g
30356572 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30368733 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC37990010G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5399-87-1
Fórmula molecular C10 H11 Cl N4 O4
Peso molecular (g/mol) 286.67
Nombre IUPAC (2R,3R,4S,5R)-2-(6-cloropurin-9-il)-5-(hidroximetil)oxolano-3,4-diol
SMILES OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)n2cnc3c(Cl)ncnc23
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Chloropurine-9-beta-D-ribofuranoside
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C10H11ClN4O4/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(18)6(17)4(1-16)19-10/h2-4,6-7,10,16-18H,1H2/t4-,6-,7-,10-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 286.0469