Learn More
6-Cloropurina-9-(2,3-isopropilideno-Beta-D-ribofuranosido), TRC
Código de producto. 30361456
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30361456 5 g
30360460 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30361456 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC3798855G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 39824-26-5
Fórmula molecular C13 H15 Cl N4 O4
Peso molecular (g/mol) 326.74
Nombre IUPAC [(3aR,4R,6R,6R,6aR)-4-(6-cloropura-9-il)-2,2-dimetil-3a,4,6,6a-tetrahidrofuro[3,4-d][1,3]dioxol-6-il]metanol
SMILES CC1(C)O[C@@H]2[C@@H](CO)O[C@H]([C@@H]2O1)n3cnc4c(Cl)ncnc34
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Chloropurine-9-(2,3-isopropylidene-beta-D-ribofuranoside)
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C13H15ClN4O4/c1-13(2)21-8-6(3-19)20-12(9(8)22-13)18-5-17-7-10(14)15-4-16-11(7)18/h4-6,8-9,12,19H,3H2,1-2H3/t6-,8-,9-,12-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 326.0782